Learn More
Corning™ Puntas de barrera en gradilla con bisagras de bajo nivel de unión DeckWorks™
Cuenta con una barrera de polietileno de alta densidad inerte para eliminar la contaminación cruzada del aerosol durante los procedimientos de pipeteo críticos
145.35€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Natural |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados |
Formato | Gradilla con bisagras |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11759325
|
Corning™
4135 |
0,1 μl a 10 μl |
145.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11769325
|
Corning™
4136 |
1 μl a 20 μl |
145.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11789325
|
Corning™
4138 |
1 μl a 200 μl |
145.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11779325
|
Corning™
4137 |
1 μl a 100 μl |
145.35€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño de gradilla con bisagras permite un fácil apilamiento en gradilla
- Las gradillas se pueden reutilizar
- Solo hay que retirar el inserto de punta en la gradilla y sustituirlo por los insertos de punta Corning para gradillas con bisagras
- La tecnología patentada de baja unión reduce la tensión superficial en la pared interior de la punta
- Permiten maximizar el espacio de almacenamiento y reducir la producción y residuos de materiales de plástico
- Las gradillas con bisagras dentro de este sistema se han fabricado con polipropileno reciclado
- Se utilizan para análisis cuantitativos en los que la unión de las muestras puede alterar considerablemente los resultados
- Estas puntas estériles no atraparán líquidos ni inhibirán la PCR en caso de pipeteo excesivo
Modelo n.º 10320728: El diseño exclusivo de esta punta de longitud extendida permite la estandarización en toda la gama de pipeteadores de 20 ml, 50 ml, 100 ml y 200 ml.
Especificaciones
Con filtro | |
Natural | |
Gradilla con bisagras | |
Gradilla | |
DeckWorksTM |
Estéril | |
Utilizado para ensayos cuantitativos en los que la unión de muestras puede alterar significativamente los resultados | |
Retención baja, Round | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |