Learn More
Corning™ Estación de trabajo criogénica
Rack grips Corning externally and internally threaded self-standing vials, so caps can be removed with one hand
128.26€ - 128.73€
Especificaciones
Color White
Admite 30 Cryogenic Vials
Material Polycarbonate
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
10725912
Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
430526
Gradilla para criotubos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10330412
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Corning™
430525
Estación de trabajo criogénica Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Gradilla y bandeja de almacenamiento de policarbonato reutilizables
  • La gradilla extraíble tiene una rejilla alfanumérica y capacidad para 30 viales
  • La bandeja también se puede utilizar para contener agua o hielo triturado
  • La gradilla y la bandeja se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (250 °F)
Información de órdenes
Dimensiones de la estación de trabajo: 37.1 de L x 14.5 de An x 7.6 (14.63 x 5.69 x 3 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
White
30 Cryogenic Vials
Polycarbonate