Learn More
Corning™ Cámaras de cultivo CELLSTACK™
También presenta una construcción de poliestireno de clase VI de USP para ofrecer una excelente claridad óptica y resistencia mecánica. Las cámaras Corning™ CELLSTACK™ están disponibles en cinco tamaños y con dos tratamientos de superficie exclusivos, además de la superficie tratada para cultivo de tejidos estándar.
Marca:  Corning™ 3272
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10685893
  • 2792.58€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
  • Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0,2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación—
  • Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • A prueba de fugas
  • El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme. La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
  • La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
Especificaciones
Especificaciones
169 a 256,9 oz
Naranja
De 5000 a 7600 mL
Cámara de cultivo
25.440 cm²
0,2μm
Irradiado con rayos gamma
USP Clase VI
33 mm
Poliestireno
Tratado con TC
40 cámaras
Certificados
Ver productos accesorios