Learn More
Corning™ Cámaras de cultivo CELLSTACK™
También presenta una construcción de poliestireno de clase VI de USP para ofrecer una excelente claridad óptica y resistencia mecánica. Las cámaras Corning™ CELLSTACK™ están disponibles en cinco tamaños y con dos tratamientos de superficie exclusivos, además de la superficie tratada para cultivo de tejidos estándar.
Marca: Corning™ 3313
Detalles adicionales : Peso : 11.34000kg
Descripción
- Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
- Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0,2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación—
- Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- A prueba de fugas
- El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme. La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
- La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
Especificaciones
21,13 a 32,12 oz | |
Naranja | |
De 625 a 950 ml | |
Cámara de cultivo | |
3180 cm² | |
0,2μm | |
Irradiado con rayos gamma |
USP Clase VI | |
33 mm | |
Poliestireno | |
Sí | |
Tratado con TC | |
Cinco cámaras |