Learn More
Corning™ Azul de tripano
Se puede utilizar para diversos métodos de recuento celular que requieren información sobre el recuento y la viabilidad celulares.
Marca: Corning™ 25-900-CI
Detalles adicionales : CAS : 72-57-1 Peso : 0.14040kg
Descripción
Cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
- Solución al 0.4% (p/v)
- En PBS
- pH 7,5 ±0,5
- Cantidad: 100mL
- Las células viables excluyen el colorante, mientras que las células no viables absorben el colorante y se muestran de color azul.
- Las células deben estar en suspensión como células individuales en una solución salina tamponada antes del recuento.
- Se puede utilizar en ensayos que proporcionan recuento total de células, células viables o células no viables por sí solas.
- La solución se suministra a una concentración común del 0,4 % (p/v).
Especificaciones
Solución de azul de tripano al 0,4 % en PBS | |
Estéril | |
Líquido | |
Frasco de plástico |
7,5 ± 0,5 | |
100 ml | |
De 15° a 30 °C |
Seguridad y manipulación
- Trypan Blue Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .