Learn More
Corning™ Tampones de cultivo celular: Solución salina tamponada con fosfato 1X de Dulbecco'
Con bajo contenido de endotoxinas
57.00€ - 187.31€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15333631
|
Corning™
21-030-CM |
Con calcio y magnesio | Líquido | 6 x 1000 mL |
187.31€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15393571
|
Corning™
21-030-CV |
Con calcio y magnesio | Líquido | 6 x 500 ml |
60.90€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15343631
|
Corning™
21-031-CM |
Sin calcio ni magnesio | Líquido | 6 x 1000 mL |
102.00€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15303581
|
Corning™
21-031-CV |
Sin calcio ni magnesio | Líquido | 6 x 500 ml |
57.00€
paquete de 6 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Mantiene los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico
- Mantiene la viabilidad y la tonicidad de la célula
- Producido según los estándares más exigentes del sector para garantizar resultados excelentes
- No tóxico
Especificaciones
1 X | |
Con calcio y magnesio |