Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento CellBIND de 96 pocillos
Color:Negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca: Corning™ 3340
Detalles adicionales : Peso : 3.82500kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
0,32 cm2 | |
Negro, Fondo transparente | |
96 | |
Estériles | |
360 μl | |
Superficie tratada con CellBIND para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. No requiere refrigeración ni una manipulación especial, a diferencia de los revestimientos estándar utilizados para mejorar la fijación celular. | |
5/Paq. |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
CellBIND | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |