Learn More
Corning™ Placas de cultivo de superficie CellBIND™
Fabricadas con poliestireno virgen transparente para ofrecer una excelente visibilidad. Las placas de cultivo de superficie Corning™ CellBIND™ se han tratado para ofrecer una fijación celular óptima que ayude a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero.
96.40€ - 231.00€
Especificaciones
Color del tapón | Transparente |
---|---|
Cierre incluido | Sí |
Material del cierre | Poliestireno |
Forma del fondo | Redondo |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Área de cultivo | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10581873
|
Corning™
3296 |
100 mm | 55 cm2 | 20 mm |
96.40€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10757804
|
Corning™
3294 |
35 mm | 8 cm2 | 10 mm |
231.00€
paquete de 210 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10665893
|
Corning™
3295 |
60 mm | 21 cm2 | 15 mm |
231.00€
paquete de 126 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Los cordones de apilado ayudan a la manipulación
- Con orificios de ventilación para el intercambio de gases uniforme
- Esterilizadas mediante radiación gamma; con certificado de apirógenas
- No requieren refrigeración ni manipulación especial, a diferencia de los recubrimientos estándar usados para mejorar la adhesión celular
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri |
Sí | |
Redondo | |
Sí | |
Redonda | |
CellBIND | |
Tapa |