Learn More
Corning™ Matraces sin tratamiento para cultivo celular
Impreso con números de lote para facilitar la trazabilidad
225.18€ - 318.74€
Especificaciones
Color del tapón | Orange |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Material | Polystyrene |
Para utilizar con (aplicación) | For optimal cell attachment |
Incluye | Lot numbers for ease in traceability |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10399493
|
Corning™
431465 |
210 mL | 150 cm2 |
225.18€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10783394
|
Corning™
431466 |
250 mL | 175 cm2 |
318.74€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10258773
|
Corning™
431463 |
10 mL | 25 cm2 |
275.50€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10125863
|
Corning™
431464 |
60 mL | 75 cm2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Integridad probada al 100 %
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Tipos de tapón
- Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
- Tapones de sellado para cultivos herméticos
- Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
- Faldón antivuelco
- Graduaciones moldeadas
- Áreas de marcación mate en ambos lados
- Barra de soporte en la parte superior
- Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar en el vertido de medios, 3.6 cm (1.4 pulg) de altura para una altura de apilado inferior; el tapón de ventilación tiene un círculo concéntrico de estilo Costar
Especificaciones
Orange | |
Polystyrene | |
Lot numbers for ease in traceability | |
Yes | |
Vented |
HDPE | |
For optimal cell attachment | |
Rectangular | |
Sterile |