Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
Marca:  Corning™ 430824
Detalles adicionales : Peso : 7.52963kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10706872
  • 242.42€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización microscópica sin distorsión
  • Número de lote impreso para ayudar en la trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • Cuello rediseñado en matraz de 75 cm2 para ayudar al vertido de medios y altura de 3,6 cm (1,4 pulgadas) para una altura de apilamiento inferior; tapón de ventilación con círculo concéntrico de tipo Costar™
Especificaciones
Especificaciones
20,2 oz
HDPE
Poliestireno
Números de lote para facilitar la trazabilidad
Rectangular
Fenólico
Negro
600 mL
Para una fijación celular óptima
En ángulo
Tratado con cultivo de tejidos
Estéril