Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros
Click to view available options
Acabado del cuello:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Altura con tapón (métrico):
12,5 mm
16 mm
20 mm
27 mm
N.º por caja:
12/caja
192/caja
288/caja
72/caja
Descripción
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Caucho |
Material del cierre | Fenólico |
Tipo de tapón | Revestimiento de caucho |
Color | Negro |
Altura con tapón (métrico) | 16 mm |
Material | Fenólico |
N.º por caja | 288/caja |
N.° por paquete | 288/Paq. |
Color del tapón | Negro |
Acabado del cuello | 15-415 |