Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
376.30€ - 626.29€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Descripción | Estilo superior: de rosca |
Material | Policarbonato |
Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Diámetro del cierre (métrico) | Graduaciones | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Diámetro del cierre (métrico) | Graduaciones | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10445683
|
Corning™
431403 |
Ventilado | 43 mm | 50 mL | 1 L |
584.69€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10765553
|
Corning™
431404 |
Plano | 33 mm | 25 mL | 125 mL |
450.41€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10149822
|
Corning™
431405 |
Ventilado | 33 mm | 25 mL | 125 mL |
575.13€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10150013
|
Corning™
431401 |
Ventilado | 43 mm | 50 mL | 500 mL |
420.64€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10008372
|
Corning™
431402 |
Plano | 43 mm | 50 mL | 1 L |
524.35€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10160253
|
Corning™
431407 |
Ventilado | 38 mm | 25 mL | 250 mL |
626.29€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10650884
|
Corning™
431406 |
Plano | 38 mm | 25 mL | 250 mL |
533.82€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10028562
|
Corning™
431408 |
Plano | 43 mm | 50 mL | 500 mL |
376.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz.Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
- Estilo Erlenmeyer
- Fabricados con policarbonato transparente
- Graduados en intervalos de 50 ml
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
- Disponibles con tapones de ventilación para aplicaciones que requieren el intercambio estéril de gases
- Tapón de sellado de polipropileno de dos posiciones, que se puede abrir para el intercambio de gases o cerrar para un sellado hermético de líquidos
También hay disponibles estilos sin deflector en todos los tamaños en www.fishersci.com.
Especificaciones
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
1/Paq. | |
Ancha | |
Deflector |
Polipropileno | |
Policarbonato | |
Boca ancha | |
Sí | |
Estéril |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.