Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno de fondo plano blanca sin tapa de 96 pocillos
Superficie hidrófila no iónica
Marca: Corning™ 3990
Detalles adicionales : Peso : 1.72365kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
No adherente | |
Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos | |
5/Paq. |
Sin tapa | |
Blanco | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
25/caja | |
25/caja |