Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
Tratada con tecnología de tratamiento patentada Corning para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. Las microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™) Corning™ son ideales para la reducción de la unión de proteínas y ácidos nucleicos en concentraciones bajas y para el aumento de la relación señal-ruido de ensayos.
742.84€ - 1261.04€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Para utilizar con (equipo) | Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10409331
|
Corning™
3600 |
Blanco | Plano |
1261.04€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10261692
|
Corning™
3641 |
Transparente | Plano |
742.84€
paquete de 100 |
|
||||
10276091
|
Corning™
3650 |
Negro | Plano |
1153.07€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10111822
|
Corning™
3605 |
Blanco | Redondo |
1031.58€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideales para ensayos homogéneos como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos fluorescentes
- La superficie de polímero modificada es hidrófila y no iónica, lo que minimiza la interacción biológica dentro de los pocillos para reducir la unión inespecífica y los costes de reactivos
- Reduce considerablemente la unión de proteínas y ácidos nucleicos a polímeros, mantiene la actividad enzimática e inhibe la adhesión de un número de líneas de células
- Estables en soluciones acuosas con EtOH
- Uso en escala de temperatura de 4 ° a 37 °C (de 39 ° a 99 °F)
- Compatibles con una amplia gama de lectores de placas, sistemas de manipulación de líquidos y sistemas robóticos
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 75 a 200 μl | |
No adherente | |
100/caja | |
100/caja | |
De 4 °C a 37 °C |
Sin tapa | |
Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos | |
96 | |
No estéril | |
Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia | |
25/Paq. | |
de - 39 °F a 99 °F |