Learn More
Corning™ Microplaca de 96 pocillos
Diseñados para reducir la diafonía entre pocillos
Marca: Corning™ 3995
Detalles adicionales : Peso : 1.72365kg
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
25/caja | |
25/caja |
Sin tapa | |
Bolsas de 5 | |
Microplacas de ensayo de 96 pocillos | |
360 μl | |
De 75 a 200 μl | |
No adherente | |
Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos | |
5/Paq. |