Learn More
Corning™ Protección de líquidos de placas de filtro de 96 pocillos
Protector de líquido de poliestireno termoformado
Marca: Corning™ 3514
Detalles adicionales : Peso : 0.77111kg Transport : UN number : 1684 Chem class : 6.1 Pack group : II
Descripción
El protector de líquido está fabricado con poliestireno termoformado, no estéril y se encaja fácilmente en la base de la placa de filtro. El diseño exclusivo permite aplicar el protector de forma manual o robótica a la placa. El protector sirve para proteger los muebles y equipos de laboratorio de materiales peligrosos o radiactivos.Especificaciones
Estándar | |
Protección de líquidos | |
96 | |
Placas de filtro de 96 pocillos | |
100/Paq. |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
No estéril | |
100/caja |