Learn More
Corning™ Microplacas con muescas en la esquina de polipropileno transparente de 96 pocillos
Fabricadas con polipropileno resistente a disolventes que proporciona compatibilidad con muchos disolventes orgánicos habituales. Las microplacas con muescas en la esquina de polipropileno transparente de 96 pocillos Corning™ son ideales para el crecimiento celular en suspensión estacionaria o si se desea una adhesión celular reducida.
Marca: Corning™ 3879
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
Descripción
(Esta es la pieza de repuesto sugerida para 3790)
- Diseñadas para el crecimiento celular en suspensión estacionaria u otras aplicaciones donde se desea una fijación celular reducida
- Pocillos de fondo redondo con un volumen total de 330 µl
- Volúmenes de trabajo recomendados de 75 a 200 µl
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos
- Envasadas individualmente
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estéril | |
U | |
1/Paq. |
Con tapa | |
Adherencia media | |
Polipropileno | |
De 75 to 200 μl | |
Sin tratar | |
50/caja | |
50/caja |