Learn More
Corning™ Placa de cultivo de pocillos centrales de 60 mm
El diseño avanzado de pocillos centrados favorece el aislamiento, facilita el manejo y permite una completa visibilidad de las células
Marca: Corning™ 3260
Detalles adicionales : Peso : 4.80000kg
Descripción
El producto es estrictamente no apto para uso humano. Este producto no tiene marcado CE. Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para procedimientos de diagnóstico.
- El pocillo central con 20 mm de diámetro contiene 3 ml de medio mientras que el pocillo exterior contiene 10 ml
- Altura de 15 mm
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Esterilizados mediante radiación gamma y apirógenos.
- Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para procedimientos de diagnóstico.
Información de órdenes
Diámetro: Pocillo central, 0,77 pulg. (19,6 mm); plato, 2,33 pulg. (60mm). Altura: 0,62 in (15,7mm)
Especificaciones
Sí | |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
Tapa | |
20/Paq. | |
60 mm |
Poliestireno | |
10 mL (Pozo exterior), 3 mL (Pozo interior) | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
10 mL | |
500/Cajas de cartón | |
15,7 mm |
Para uso exclusivo en investigación