Learn More
Corning™ Tira de color Easy ID para tubos de centrífuga de polipropileno de 50 ml
Identifique fácilmente las muestras que están contenidas en tubos de polipropileno transparentes con tiras de color que eliminan el etiquetado con pegatinas
Marca: Corning™ 431525
Detalles adicionales : Peso : 4.23000kg
Descripción
- Fondo cónico
- Cierre hermético
- RCF máxima de 15,500 × g
- Estériles, apirógenos y certificados como libres de ARNasa y ADNasa
- Probados con presión a 95 k Pa (14 psi)
- Temperatura de trabajo recomendada: De 0 a 40 °C
- Punto de distorsión térmica: 121 °C
Especificaciones
Naranja | |
Polipropileno | |
En rack | |
114.4 mm | |
29.1 mm | |
15,500 x g |
Sí | |
Seguro para envío por aire | |
Cónico | |
Cónico | |
Sí |