Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno sólidas blancas o negras de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 3820
Detalles adicionales : Peso : 4.20000kg
Descripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Estándar | |
(NBS) es una tecnología de tratamiento patentada Corning utilizada en microplacas de poliestireno para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. | |
No adherente | |
Poliestireno | |
De 5 to 40 μl | |
No adherente | |
Plano | |
50/caja | |
50/caja |
Sin tapa | |
16 x 24 | |
Negro | |
384 | |
No estéril | |
50 μl | |
Reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos | |
10/Paq. |