Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
Mismos volúmenes bajos de reactivos que las placas de 1536 de pocillos sin la necesidad de nuevos instrumentos
536.21€ - 1195.68€
Especificaciones
Formato | Standard |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Polystyrene |
N.° de pocillos | 384 |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Color | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tratamiento de superficie | Volumen de trabajo (métrico) | Código de barras | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10679029
|
Corning™
3825 |
Blanco | Sin tratar | De 5 to 40 μl | Sin código de barras |
536.21€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10064094
|
Corning™
3824 |
Blanco | No adherente | De 5 a 40 μl | Sin código de barras |
563.82€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10583234
|
Corning™
3824BC |
Blanco | No adherente | De 5 a 40 μl | Incluye código de barras |
871.96€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10699921
|
Corning™
3674 |
White | Non-treated | 5 to 40 μL | No Barcode |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10167431
|
Corning™
3677 |
Black | Non-treated | 2 to 25 μL | No Barcode |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10027781
|
Corning™
3676 |
Black | Tissue Culture | 2 to 20 μL | No Barcode |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10342952
|
Corning™
3673 |
White | Non-binding | 5 to 40 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
- El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
- Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
- Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
- Ideal para inmunoensayos
- Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
- Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
Especificaciones
Standard | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
16 x 24 | |
384 |