Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Fabricadas con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras sólidas de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca: Corning™ 4513
Detalles adicionales : Peso : 5.44310kg
Descripción
- Mínima diafonía entre pocillos
- Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
- Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
- Poliestireno de grado médico
- Volumen de pocillo: 112 µl
- Volumen de trabajo: De 20 µl a 80 µl
- Área de la superficie/pocillo: 0,06 cm2
- Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
- Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
- Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 5 to 40 μl | |
No adherente | |
Reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos |
(NBS™) es una tecnología de tratamiento patentada Corning utilizada en microplacas de poliestireno para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. | |
Blanco | |
384 | |
No estéril | |
U |