Learn More
Corning™ Matraz giratorio de vidrio reutilizable de 15 l con tapón central plano de 100 mm y 4 brazos laterales verticales
Se puede utilizar con motor de accionamiento directo o conjunto de paleta de accionamiento magnético
Marca: Corning™ 4510-15L
Detalles adicionales : Peso : 6.35029kg
Descripción
- Se puede utilizar con motor de accionamiento directo o conjunto de paleta de accionamiento magnético
- Los deflectores laterales mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz
- El exclusivo diseño «elástico» del propulsor garantiza una agitación óptima
- los brazos laterales verticales de 4, 45 mm permiten su uso con sondas y conectores de brazo lateral
- Los vasos son de vidrio de borosilicato. Otras piezas están hechas de materiales que pueden limpiarse y esterilizarse para minimizar el riesgo de citotoxicidad.
- Relaciones de altura a anchura uniformes para una mayor previsibilidad al ampliar en toda la gama de tamaños de recipientes
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
Especificaciones
100 mm | |
Vidrio | |
1/Cs. | |
No estéril |
15 L | |
Vertical | |
1/Paq. | |
Tapón de rosca |