Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento CellBIND de 1536 pocillos
Color:Negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
Marca:  Corning™ 3838BC
Detalles adicionales : Peso : 4.12769kg
Código de producto. 11303735
  • 2167.31€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
  • Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
  • Recomendadas para volúmenes de trabajo de hasta 8 μl
  • El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
  • Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
  • Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
  • Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
32 x 48
Poliestireno
Estériles
Plano
10/Paq.
Con tapa
Negro, Fondo transparente
1536
CellBIND
50/caja
50/caja