Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillo de corcho
Minimice la contaminación y la corrosión de los componentes internos con las pinzas de tipo giratorio de nuez Usbeck Laborgeraete™. Una ventaja añadida es que la pinza de 300 mm de longitud es fácil de limpiar y descontaminar.
66.50€ - 68.70€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10350802
|
Usbeck Laborgeraete™
2682 |
Entre 12 y 25 mm |
66.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10109790
|
Usbeck Laborgeraete™
2680 |
Entre 0 y 40 mm |
68.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Flexible
- Cinc fundido y latón chapado en níquel
- Mordazas recubiertas de vinilo
- Longitud de 300 mm
Especificaciones
Cada uno | |
Pinzas | |
300 mm |