Learn More
R&L Enterprises™ Afilador de perforadores de corchos
Mantiene los perforadores de corcho afilados y eficientes en su uso. Los afiladores de perforadores de corchos R&L Enterprises™ son para perforadores de corcho de 4 a 27 mm.
Marca:  R&L Enterprises™ 3403
Detalles adicionales : Peso : 0.22560kg
Código de producto. 12883952
  • 27.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con mango metálico
  • Cono de metal con cuchilla de corte con bisagras en la ranura
Especificaciones
Especificaciones
Afilador de perforadores de corchos
Para perforadores de 4 a 27 mm. de diámetro
1Each