Learn More
Patrón de cobre en aceite base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 11420289
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Includes
Certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Estándar inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cu1000μ g/g
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Nombre del producto químico o material Copper Oil Standard
CAS 7440-50-8, 8042-47-5
% mín. CAS 0.5, 99.5
% máx. CAS 0.5, 99.5
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Grado Petróleo/plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matriz Concentración Cat.cat.
Aceite base 20 1000 μg/g ORG-CU8-2Z
Aceite base 75 5000 μg/g ORG-CU8-4Z
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
Disolvente o matriz Base Oil 75
Cantidad 50 g
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.