Learn More
Trifluorometanosulfonato de cobre(II), 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050972
73.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34946-82-2
CHCuF3O3S
213.617
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
34946-82-2
CHCuF3O3S
213.617
MFCD00077492
GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
copper; trifluoromethanesulfonic acid
45051791
cobre; ácido trifluorometanosulfónico
C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Copper(II) trifluoromethanesulfonate is a mild lewis acid. It is used as catalyst which promotes dehydration of alcohols and diols to alkenes at ambient temperatures. It is widely used to generate carbenoid species from ?-diazo esters and ketones, via in situ reduction to the Cu(I) species. It is also promotes the reaction between diazo esters and imines to give aziridines. It catalyzes syn-selective aldol condensation of (Z)-silyl enol ethers with aldehydes, Friedel-Crafts alkylation, acylation reactions of aromatics and addition of trimethylsilyl cyanide to carbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión (decomposition)
Color Azul a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 4028198
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.68
Porcentaje de pureza ≤99%
Sensibilidad Hygroscopic