Learn More
Sulfato de cobre(II) pentahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072949
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) pentahydrate sulfate
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Punto de fusión 110°C
Color Azul
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.68g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 7.3mmHg 25
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate