missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de cobre(II) anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072950
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7758-98-7
CuO4S
159.60
10981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) sulfate
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7758-98-7
CuO4S
159.60
10981
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
copper(2+) sulfate
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Punto de fusión 200°C
Color Gris
pH 3.5 to 4.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.6g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'