Learn More
Perclorato de cobre(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756633
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
cobre;diperclorato;hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
10294-46-9
Cl2CuO8·6H2O
370.52
MFCD00149666
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
12846356
cobre;diperclorato;hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) perchlorate hexahydrate
Color Azul
pH 4 to 7 (5% soln.)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Cu(ClO4)2·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.52
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.22
Densidad 2.2200g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.