Learn More
Copper(II) carbonate basic, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper(II) carbonate basic |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | CuCO3 · Cu(OH)2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥95% (RT) |