Learn More
Acetato de cobre(II) monohidrato, +98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509859
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
6046-93-1
C4H8CuO5
199.65
MFCD00149570
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
165397
cobre;diacetato;hidrato
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
6046-93-1
C4H8CuO5
199.65
MFCD00149570
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate monohydrate, cupric acetate monohydrate, copper diacetate monohydrate, copper acetate monohydrate, copper 2+ acetate, monohydrate, acetic acid, copper 2+ salt, monohydrate, verdigris, copper acetate hydrate, diacetoxycopper hydrate, copper acetate, hydrate
165397
cobre;diacetato;hidrato
O.[Cu++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 240.0°C
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate monohydrate
Punto de fusión 115.0°C
Color Azul a azul-verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Cu·H2O
Índice Merck 15,2614
Información de solubilidad Solubility in water: 72g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Extra puro
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.88g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) acetate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.