Learn More
Acetato de cobre(II), polvo azul-verde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824697
44.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-71-2
C4H6CuO4
181.634
MFCD00008690
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
8895
cobre;diacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
142-71-2
C4H6CuO4
181.634
MFCD00008690
OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
8895
cobre;diacetato
CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and as a catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, in textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, and as antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de cobre(II) se utiliza en aplicaciones bioquímicas como la extracción de ADN. Se utiliza como fuente de cobre en la síntesis inorgánica, como agente oxidante y como catalizador en la síntesis orgánica. También se utiliza para emparejar dos alquenos terminales para hacer un 1,3-diino. Se utiliza muy a menudo en pigmentos, en la fabricación de verde parís, en teñido de textiles, para acondicionador de piel en cosméticos y como antioxidante y estabilizador en polímeros de uso alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Copper(II) acetate
Nombre de nota Anhydrous
Color Azul-verde
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.63
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic