Learn More
Varilla de cobre berilio, aleación C17200, 6,35 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042482.BU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Copper Beryllium rod, Alloy C17200 | |
Cu:Be; 98.1:1.9 wt% | |
25 cm | |
≈66.3g/25cm |
6.35mm (0.25 in.) dia. | |
MFCD01320550 | |
Odorless | |
Varilla, ≈66,3 g/25 cm |