Learn More
Thermo Scientific™ Vaso de precipitados de cobre con reborde de vertido, Thermo Scientific™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- El reborde de vertido facilita el vertido
Especificaciones
Descripción | Con reborde de vertido |
Diámetro exterior (métrico) | Parte superior: 56 mm; parte inferior: 48 mm |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Material | cobre |
Altura (métrico) | 67 mm |
Tipo | Vaso de precipitados |