Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
La Centrifuge 5418R es una centr. refr. de 18 pos. diseñada para bajas capacidades que utiliza tubos de 1,5-2,0 mL y Microtainers. Muy compacta, con una altura de acceso muy baja y un func. muy silencioso, admite hasta 16.873 x g, por lo que es ideal para aplicaciones estándar de biología molecular.
Marca:  Eppendorf™ 5401000010
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15865043
  • 5390.00€ / 1 set
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Capacidad máx. del rotor: 18 recipientes de 1,5/2 ml
  • Vel. máx.: 16.873 × g (14.000 rpm)
  • Tamaño reducido y altura de acceso baja de 23 cm
  • Diseño OptiBowl™ para un funcionamiento silencioso, incluso sin tapa de rotor
  • El rotor Eppendorf QuickLock™ permite un bloqueo rápido y ergonómico de la tapa
  • Suave cierre de la tapa con un solo dedo para un funcionamiento ergonómico.
  • Intervalo de temperatura de 0 °C a +40 °C
  • Temperatura asegurada de 4 °C a velocidad de rotación máxima
  • Función FastTemp para un enfriamiento previo rápido y una precisión de temperatura maximizada dentro del rotor
  • El sistema de desconexión ECO se activa tras 8 horas de inactividad para reducir el consumo de energía (46 % nocturno) y prolongar la vida útil del compresor (se puede desactivar)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    18 x 1,5/2 ml
    16.873 x g
    9,8 in
    <57 dB(A)
    11,7 in
    0°C a 40°C
    Con rotor FA-45-18-11 y tapa del rotor
    230 V, 50/60 Hz (UE)
    Centrífuga 5418 R, mandos giratorios
    Sí
    EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (consulte el manual para obtener más información)
    230 V
    14000 rpm
    LCD grande
    25 cm
    De 30 s a 9:59 h, con función de ciclo continuo
    30 cm
    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD para determinados números de catálogo
    Cierre de tapa, cámara de seguridad blindada de acero, puerto de visión para validación de la velocidad, liberación de emergencia de la tapa, tapas estancas a aerosoles certificadas
    300 x 460 x 250 mm
    320 W
    Sí
    50/60 Hz