Learn More
3M™ Ventilador Cool Flow™
Accesorio opcional para sus mascarillas parciales reutilizables de la serie 3M™ 4000+.Nuestro ventilador cuenta con una función de control con un solo botón que ofrece una mayor comodidad durante largos cambios de trabajo.Es recargable y se suministra con un enchufe para el Reino Unido.
Marca:  3M™ 7100135812
600.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.14000kg Transport : UN number : 3481 Chem class : 9
Código de producto. 16853563
  • 800.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Reduce la acumulación de calor y humedad
  • Para su uso con mascarillas parciales reutilizables de la serie 3M™ 4000+
  • Accesorio opcional que se conecta de forma sencilla y segura
  • Sensación de enfriamiento notable en la cara mientras trabaja
  • Función de control con un solo botón
  • Recargable y suministrada con un enchufe para el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
Serie 1040, estándar, Reino Unido
Ventilador
Mascarillas parciales reutilizables