Learn More
UVP Placa de conversión UV 302 Nm a UV 365 Nm
Marca:  UVP 38-0325-01
Detalles adicionales : Peso : 1.70000kg
Código de producto. 12843918
  • 815.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
para su uso con iluminador de luz de encendido de acero inoxidable de 250 mm x 260 mm UVP