Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Contour™
Filtra el 61 % de luz azul, el 63 % de luz visible y el 100 % de UVB/UVA. Las gafas de seguridad Bollé Safety; Contour™ cuentan con un puente nasal cómodo.
22.47€ - 157.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma europea |
---|---|
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Código de producto | Marca | Protección UV | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Protección UV | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795677
|
Bollé Safety
CONTESP |
Sí |
22.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775677
|
Bollé Safety
CONTPSI |
Sí |
157.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Disponibles con lente de policarbonato transparente con revestimiento antivaho y antiarañazos, o lente tintada de ESP de policarbonato con revestimiento antiarañazos
- El revestimiento ESP filtra el 61 % de luz azul, el 63 % de luz visible y el 100 % de UVB/UVA (UV de luz solar).
- Con puente nasal y patillas de gran comodidad de TPE
Especificaciones
Norma europea | |
Gafas de seguridad | |
Policarbonato | |
Sí |
Transparente | |
1 unidad | |
Policarbonato |