Learn More
Brady™ Cinta continua de vinilo para la impresora J2000
Para su uso junto con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
201.00€ - 277.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17130401
|
Brady™
150758 |
57,00 mm |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17140401
|
Brady™
150759 |
101,00 mm |
277.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Etiquetas BradyJet J2000 resistentes al agua de mar según BS5609
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Polipropileno | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
De -40° a +300 °F | |
0,0088 in | |
98,42 ft |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Cinta continua | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
1 rollo | |
De -40 °C a +149 °C | |
0,224 mm | |
30,00 m |