Learn More
Brady™ Cinta magnética continua para la impresora J2000
Las etiquetas magnéticas B-2509 están disponibles para la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000.
Marca: Brady™ 151114
Detalles adicionales : Peso : 0.85700kg
Descripción
- El material se puede imprimir a todo color en sus instalaciones cuando las necesite y se pegan a superficies metálicas, incluyendo la mayoría de estanterías y cajones industriales.
- Ideal para aumentar la eficiencia de la recogida en almacenes.
Especificaciones
No adhesivo | |
Mate | |
Poliéster magnético | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -40 °C | |
De 0° a 140 °F | |
0,018 in | |
7,62 m x 63,50 mm | |
7,62 m | |
63,50 mm |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Cinta continua | |
Impresora de etiquetas en color BradyJet J2000 | |
1 rollo | |
De -40 °C a +60 °C | |
0,457 mm | |
25 ft | |
2,5 in | |
903 g |