Learn More
Contec™ Recambios de fregona no estériles para sistema de lavado de paredes VertiKlean™
Use with VertiKlean™ Wall Washing System which is designed for cleaning vertical surfaces. Contec™ VertiKlean™ Wall Washing Systems Non-Sterile Mop Heads and Covers are comprised of laminated polyester fabric and high sorbency polyester foam for excellent cleaning capacity and abrasion resistance. A textured option for applications that require improved particle removal is available.
43.05€ - 575.00€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Altura (imperial) | 1 pulg |
Anchura (imperial) | 4 pulg |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Tamaño | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11972425
|
Contec™
VK-MOP |
Recambio de mopa | Estándar | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect normal de 19,05 cm (7,5 pulg) | 21 x 11cm (8 x 4 in) |
43.05€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13191464
|
Contec™
VK-MOP |
Recambio de mopa | Estándar | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect normal de 19,05 cm (7,5 pulg) | 21 x 11cm (8 x 4 in) |
520.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11952425
|
Contec™
MVK-MOP |
Recambio de mopa | Medio | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect mediano de 30,5 cm (12 pulg) | 32 x 11 cm (13 x 4 in) |
53.75€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15276333
|
Contec™
TMVKMOP |
Recambio de mopa texturizado | Medio | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect mediano de 30,5 cm (12 pulg) | 32 x 11 cm (13 x 4 in) |
462.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11932425
|
Contec™
LVK-MOP |
Recambio de mopa | Grande | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect grande de 35,6 cm (14 pulg) | 38 x 11 cm (15 x 4 in) |
61.65€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
17235176
|
Contec™
LVK-MOP |
Recambio de mopa | Grande | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect grande de 35,6 cm (14 pulg) | 38 x 11 cm (15 x 4 in) |
493.00€
paquete de 32 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15559694
|
Contec™
TLVKMOP |
Recambio de mopa texturizado | Grande | Bastidor de recambio de fregona VertiKlean QuickConnect grande de 35,6 cm (14 pulg) | 38 x 11 cm (15 x 4 in) |
575.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Utilícelo con el sistema de lavado de paredes VertiKlean™, que está diseñado para limpiar superficies verticales. Los recambios y fundas de fregonas no estériles de los sistemas de lavado de paredes Contec™ VertiKlean™ están hechos de tejido de poliéster laminado y espuma de poliéster de alta absorción para ofrecer una excelente capacidad de limpieza y resistencia a la abrasión. Existe una opción con textura para aplicaciones que requieren una mayor capacidad de eliminación de partículas.
- Ligera, de poliéster, desechable
- Ideal para la aplicación de desinfectantes y la limpieza en húmedo de superficies verticales, techos y paredes en entornos controlados; permite llegar a esquinas y techos de difícil acceso con un rango completo de movimientos
- La espuma absorbente lleva los disolventes y desinfectantes a la superficie; el tejido de poliéster ofrece una excelente resistencia a la abrasión y contribuye a distribuir el líquido de manera uniforme sobre la superficie que se está limpiando
- Los recambios están cortados con láser para sellar los bordes, lo que limita aún más una posible contaminación al pasar la fregona
- La opción de superficie con textura es perfecta para aplicaciones que requieren un mayor frotamiento
- No contiene celulosa; compatible con una amplia gama de productos químicos, detergentes, desinfectantes y productos de limpieza
Especificaciones
No estéril | |
4 pulg | |
Se utiliza con los accesorios correspondientes para la limpieza húmeda de paredes y techos en entornos no estériles |
1 pulg | |
Sí | |
Tejido de punto de poliéster, espuma de poliéster, Polyester Foam |