Learn More
Ebro Electronic™ Serie de higrómetros TFH 610 / TFH 620
Higrómetro para medir la humedad y la temperatura.
Marca: Ebro Electronic™ 1340-5460A
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- robusto y resistente a los impactos
- Alta precisión
- °C/°F seleccionable
- Aproximadamente 5 años de duración de la batería < li>Desactivación automática
Especificaciones
EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 | |
Single-use | |
Thermometer, sensor, calibration certificate, instruction manual | |
70 cm | |
Stainless Steel and Plastic | |
Pt 1000 | |
Aproximadamente 150 g | |
572°F | |
-58°F | |
De -50 °C a +300 °C | |
± 1 °C | |
LCD |
54 x 22 x 110 mm sin sonda | |
110 mm | |
355 mm | |
Longitud de la aguja es de 205 mm | |
GFX 460 | |
1 °C | |
None | |
300 °C | |
-50 °C | |
Factory Calibrated | |
200 mm | |
162 mm |