Learn More
Mettler Toledo™ Jeringa con conector/tubo de llenado
La jeringa con conector o el tubo de llenado Mettler Toledo son ideales para su uso con muestras viscosas
Marca: Mettler Toledo™ 30330853
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Al trabajar con muestras viscosas, este conector actúa como adaptador entre el medidor de mano Density2Go y la jeringa, lo que facilita su trabajo
Especificaciones
Jeringa con conector/tubo de llenado, Densito | |
Chino, inglés (GB), inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués (BR), ruso y español | |
Uso con medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |
Accesorio | |
Medidores de densidad portátiles Densito y DensitoPro |