Learn More
SI Analytics™ Cable de conexión
Cable de conexión SI Analytics™ se emplea con la impresora Z890, así como con medidores ProLab seleccionados.
Marca: SI Analytics™ 285203730
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Para su uso con la impresora Z890
- Adecuado para todos los medidores ProLab excepto Lab 850
Especificaciones
Cable de conexión | |
Conexión de la impresora Z890 a los medidores ProLab (excepto Lab 850) y la familia ProLab-meter |