Learn More
Fisherbrand™ Sonda de conductividad, cuerpo de epoxi, K=1,0
Optimice el rendimiento de sus medidores de conductividad y pH/ORP con la sonda de conductividad, cuerpo de epoxi, K=1,0.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.18140kg
Descripción
- Obtenga mediciones precisas y fiables con estas sondas y adaptadores de repuesto.
- Cuenta con un intervalo de conductividad de 1,0 a 200 000 microsiemens
- Adecuado para su uso con el medidor 19601-06
Especificaciones
Sonda de conductividad | |
Ninguno | |
Medidor de conductividad de sobremesa y sonda con calibración de alta precisión trazable (19601-06) |