Learn More
Invitrogen™ Concanavalin A (Con A) Conjugates
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates.
233.00€ - 538.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
---|---|
Fuente | Canavlia ensiformis |
Reactividad cruzada | α-man, α-glc |
Especie | C. ensiformis |
Recombinante | Native |
Código de producto | Marca | Subtipo de proteína | Conjugado | Color | Excitación/emisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Subtipo de proteína | Conjugado | Color | Excitación/emisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11514217
|
Invitrogen™
C11254 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor 350 | Blue | 346/442 nm |
315.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11594207
|
Invitrogen™
C11252 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor 488 | Green | 495/519 nm |
334.00€
5 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11594237
|
Invitrogen™
C21401 |
Concanavalin A, succinylated | Alexa Fluor 488 | Green | 495/519 nm |
538.00€
5 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11504217
|
Invitrogen™
C11253 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor 594 | Red | 590/617 nm |
333.00€
5 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11504247
|
Invitrogen™
C21402 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor 633 | Deep Red | 632/647 nm |
330.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11514247
|
Invitrogen™
C21421 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor 647 | Deep Red | 650/668 nm |
333.00€
5 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17807388
|
Invitrogen™
C56126 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor Plus 405 | Violet | 405/450 nm |
233.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17897378
|
Invitrogen™
C56127 |
Concanavalin A (Con A) | Alexa Fluor Plus 750 | Near-infrared | 750/777 nm |
233.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11520176
|
Invitrogen™
C825 |
Concanavalin A (Con A) | Texas Red | Red | 595/615 nm |
309.00€
10 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11540176
|
Invitrogen™
C860 |
Concanavalin A (Con A) | Tetramethylrhodamine | Orange | 555/580 nm |
332.00€
10 miligramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Fluor™ and Alexa Fluor™ Plus conjugates. Concanavalin A (Con A) has been used in a variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC) and flow cytometry (FC). In many cell types, concanavalin A (Con A) is a good marker of ER and Golgi.
Thermo Fisher Scientific offers a broad selection of Invitrogen concanavalin A (Con A) conjugates, including Alexa Flour and Alexa Flour Plus conjugates. Concanavalin A selectively binds to alpha‐mannopyranosyl and alpha‐glucopyranosyl residues. In neutral and alkaline solutions, concanavalin A exists as a tetramer with a molecular weight of approximately 104,000 Daltons. In acidic solutions (pH below 5.0), concanavalin A exists as a dimer. Conjugated concanavalin A has been used in variety of applications, including immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and flow cytometry (FC).Especificaciones
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
α-man, α-glc | |
Native | |
Temperatura ambiente | |
Lyophilized | |
Imaging Quality |
Canavlia ensiformis | |
C. ensiformis | |
None | |
Lectins | |
Imaging | |
Lectin |