Learn More
Oakton™ CON 6+ Portable Conductivity Meters, CON 6+
Autoranging conductivity with temperature measurement.
670.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ± 1% a escala completa |
---|---|
Measurement Modes | Conductividad, SDT, TDS |
Constante de celda | 0,1, 1, 10 cm-1 |
Puntos de calibración | 5 |
Intervalo (conductividad) | De 0 a 20 μS, de 0 a 200 μS, de 0 a 2000 μS, de 0 a 20 mS, de 0 a 200 mS |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16285292
|
Oakton™
35604-00 |
Medidor, sonda de temperatura de conductividad/TDS, funda protectora de caucho y pilas | Medidor de conductividad |
670.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Dispone de cinco intervalos de medición (hasta 200 mS)
CON 6+ Meter
- Measures conductivity
- Accurate results even in changing temperature conditions
- With temperature readout and automatic temperature compensation
- One point calibration required for measuring all five ranges
- Both automatic and manual modes available for calibration
- Easy push-button operation with hold and auto-off functions
- Protective boot protects meter from drops and dings
- Available with built-in stand
Conductivity measurements ranging from pure water to boiler blow down water
Especificaciones
± 1% a escala completa | |
0,1, 1, 10 cm-1 | |
De 0 a 20 μS, de 0 a 200 μS, de 0 a 2000 μS, de 0 a 20 mS, de 0 a 200 mS | |
Automático | |
0,1 °C | |
Conductividad | |
3,37 in | |
4,2 cm | |
100 h |
Conductividad, SDT, TDS | |
5 | |
0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 mS | |
De -10 °C a +110 °C | |
± 0,5 °C | |
15,7 cm | |
1,68 in | |
4 AA | |
1,5V |