Learn More
Epredia™ Juegos completos de tinción manual 110 y 121
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Epredia™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
Marca:  Epredia™ 121
Detalles adicionales : Peso : 1.72960kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12697706
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aloje hasta 30 portaobjetos con los juegos completos de tinción manual Thermo Scientific™ 110 y 121, disponibles con un recipiente de acero inoxidable o de vidrio no autoclavable.
El juego completo de tinción manual 110 incluye:
  • Recipiente de tinción 112: Acero inoxidable con dimensiones internas de 110 x 85 x 75 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada.
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 111: Acero inoxidable
El juego completo de tinción manual 121 incluye:
  • Recipiente de tinción 122: vidrio no esterilizable en autoclave con dimensiones internas de 110 x 92 x 67 mm. Capacidad para 350 ml de solución con la gradilla de tinción totalmente cargada
  • Gradilla de tinción 113: Acero inoxidable. Admite hasta 30 portaobjetos. El tamaño de portaobjetos máximo es 75 x 50 mm
  • Cubierta de tarro de tinción 123: Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
3 x 2 in
2,6 in
Vidrio no esterilizable en autoclave
4,3 in
Acero inoxidable
3,6 in
Kit de conjunto de tinción manual 121
350 mL
67 mm
Recipiente de tinción 122, gradilla de tinción 113, cubierta de recipiente de tinción 123
110 mm
30
92 mm